Merck
NMR rozpouštědla
Vícekanálové pipetování pro dávkování kapalin
Jaderná magnetická rezonance (NMR) je výkonná analytická technika používaná ke studiu struktury a vlastností molekul. Při experimentech NMR je zásadní volba rozpouštědla, protože může ovlivnit chemické posuny a intenzity píků pozorovaných ve spektru. Píky rozpouštědla se v NMR objeví s vyššími chemickými posuny ve srovnání s použitými analyty.
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 123
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 123
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Zobrazili jste 1–20 z 123 výsledků.
Související zdroje
Deuterovaná NMR rozpouštědla
NMR experimenty se obvykle provádějí s použitím deuterovaných rozpouštědel, přičemž jako referenční standard slouží tetramethylsilan (TMS). V deuterovaných rozpouštědlech jsou protony nahrazeny deuteriem, které vykazuje výrazně nižší rozlišení NMR spektra. Deuterovaná rozpouštědla tedy nevytvářejí NMR signály ve stejné spektrální oblasti jako analyt. Tato vlastnost umožňuje lepší rozlišení a interpretaci spektra.
Používání deuterovaných rozpouštědel v NMR spektroskopii je nezbytné, aby se zabránilo interferencím vlastních signálů rozpouštědla. Deuterovaná rozpouštědla obsahují atomy deuteria namísto atomů vodíku. Protože deuterium má jiný jaderný spin (spin-1) než vodík (spin-1/2), signály pocházející z deuterovaných rozpouštědel se objevují v samostatné oblasti NMR spektra, známé jako rozpouštědlový pík nebo pík zámku.
Deuterovaný chloroform (CDCl₃)
CDCl3 je nejčastěji používaným rozpouštědlem v protonové NMR díky své schopnosti rozpouštět mnoho organických sloučenin a snadné obnovitelnosti jednoduchým odpařením po analýze. Jeho chemický posun je obvykle pozorován kolem 7,26 ppm, pokud je vztažen k tetramethylsilanu (TMS) jako vnitřnímu standardu.
Deuterovaný dimethylsulfoxid (DMSO-d₆)
DMSO-d6 se používá jako NMR rozpouštědlo pro peptidy, proteiny, sacharidy (včetně monosacharidů, oligosacharidů a komplexních polysacharidů), nukleové kyseliny, lipidy a další metabolity. Jeho chemický posun se obvykle pohybuje kolem 2,5 ppm.
Deuterovaný methanol (CD₃OD)
Deuterovaný methanol s různými stupni deuterace se používá ve spektroskopii NMR v závislosti na specifických požadavcích experimentu.
Deuterovaná voda (D₂O)
Deuterovaná voda je zvláště užitečná v NMR experimentech při zkoumání protonové výměny nebo kinetických procesů, které zahrnují atomy vodíku ve vzorku.
Deuterovaný aceton (aceton-D6)
Deuterovaný aceton je vhodný pro protonovou (1H) i uhlíkovou (13C) NMR spektroskopii. Nabízí odlišné rezonance pro protonová a uhlíková jádra, což umožňuje analýzu chemických posunů a vazebných vzorců různých funkčních skupin v organických molekulách.
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8)
Deuterovaný tetrahydrofuran se běžně používá jako NMR rozpouštědlo pro vzorky, které jsou citlivé na zbytkové protony přítomné v deuterovaných rozpouštědlech.