Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 270,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 830,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 480,00 Kč |
25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 200,00 Kč |
O této položce
1 270,00 Kč
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.16 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
General description
The structure of maleic acid consists of four carbon molecules along with carboxylate groups on either ends, with a double bond between the central carbon atoms. The anhydride of maleic acid has five atoms in its cyclic molecule, the unsaturated bond undergoes free radical polymerization in the presence of an initiator.
Application
- In the grafting process of high-density polyethylene (HDPE) by the monomer microencapsulation technique, which enables the introduction of enhanced functionality and improved properties to the polymer for functional coatings, membranes, or surface treatments, adhesives, and coatings.
- In the functionalization of polylactic acid (PLA) and acts as a coupling agent in natural fiber biocomposites. The functionalization improves the compatibility and interfacial adhesion between PLA and natural fibers, leading to enhanced mechanical properties and expanded applications of the resulting biocomposite materials.
- Maleic anhydride may be used in the synthesis of unsaturated polyester resins and as a reactant in synthesizing important products such as agricultural chemicals, lubricant additives, and food acidulatents.
Physical form
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description puriss., ≥99.0% (NT) | description for synthesis | description ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) |
| assay 99% | assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| vapor density 3.4 (vs air) | vapor density 3.4 (vs air) | vapor density - | vapor density 4.0 (at °C, vs air) |
| bp 200 °C (lit.) | bp 200 °C (lit.) | bp 202 °C/1013 hPa | bp 157.8 °C/316.0 °F -at 997 hPa |
| mp 51-56 °C (lit.) | mp 51-56 °C (lit.), 52-54 °C | mp 51-53 °C | mp 130-135 °C (lit.) |
| expl. lim. 7.1 % | expl. lim. 7.1 % | expl. lim. 1.4-7.1 % (v/v) | expl. lim. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic anhydride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-31-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Could you please provide the approx. particle size of the briquets?
1 answer-
These briquettes are shaped like a 'Charcoal' briquette with approximate dimensions of 32mm x 28mm x 12 mm.
Helpful?
-
-
What use in ABS and PC
1 answer-
Please see the amended response. It is advised that applications for Product M188 be searched via literature search. The cited articles may assist in your literature search for Maleic anhydride uses with polycarbonate and acrylonitrile butadiene styrene.
https://doi.org/10.1007/s10965-021-02632-9)
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.531
https://doi.org/10.1016/j.polymer.2004.07.022Helpful?
-