Přejít k obsahu
349631
Dimethyl 2-oxoglutarate
96%
Synonyma:
Dimethyl α-ketoglutarate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O2CCH2CH2COCO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
TXIXSLPEABAEHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl 2-oxoglutarate is a key intermediate formed during the Krebs cycle and an important nitrogen transporter in the biological metabolic pathways. The electrochemical behavior of dimethyl-2-oxoglutarate has been investigated by cyclic voltammetry, square wave voltammetry and differential pulse voltammetry using a glassy carbon electrode.
Application
Dimethyl 2-oxoglutarate can undergo cylocondensation with dinucleophiles, such as 1,2-phenylenediamine, 2-aminophenol and 2-aminobenzenethiol to form novel heterocycles.
Dimethyl 2-oxoglutarate may be used to synthesize the conformationally constrained PNA (peptide nucleic acid) -monomer capable of binding thymine in a triplex motif. It may be used in the synthesis of 4-aryl kainic acid analogs, via highly stereoselective Michael addition reaction with nitrostyrene.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)