Key Documents
ABN78
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN (conejo)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, snail, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El homólogo 3 de la proteína de unión del ARN fox-1 también conocido como NeuN (núcleos neuronales) está codificado por el gen Rbfox3 (también conocido como D11Bwg0517e, Hrnbp3) (ID del gen 52897) en especies murinas. La familia Fox de unión al ARN (Rbfox) de factores de corte y empalme se compone de tres miembros, Rbfox1 (Fox-1 o A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 o RBM9) y Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 o NeuN). Las proteínas Rbfox regulan el empalme de muchas transcripciones neuronales (pre-ARNm) uniendo la secuencia (U)GCAUG en intrones que flanquean exones alternativos. Un motivo (U)GCAUG que se encuentra por delante del exón alternativo promueve generalmente la inclusión del exón dependiente de Rbfox, mientras que un motivo situado por detrás generalmente reprime la inclusión del exón. Originalmente caracterizado como un marcador de neuronas posmitóticas y denominado núcleos neuronales (NeuN), la Rbfox3 desempeña un papel en la promoción de la diferenciación neuronal a través de empalme alternativo del pre-ARNm de Numb durante el desarrollo del cerebro. Se ha informado que la inactivación de Rbfox3 en ratones produce una expresión génica hipocámpica defectuosa, defectos en la transmisión sináptica y plasticidad en circunvolución dentada, así como un aumento de la sensibilidad a las convulsiones y una disminución de los comportamientos relacionados con la ansiedad. Del mismo modo, las mutaciones en el gen RBFOX3 humano se han relacionado con el retraso del desarrollo neurológico, las deficiencias cognitivas, las características autistas y la epilepsia.
Specificity
El anticuerpo anti NeuN de conejo es un anticuerpo policlonal que se dirige a la región N-terminal de NeuN que termina cuando comienza el motivo de reconocimiento de ARN (RRM). La región diana está presente en todas las isoformas empalmadas humanas, de ratón y de rata comunicadas por UniProt (A6NFN3, Q8BIF2, D4A2H6, A0A0G2K2J4).
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Fragmento N-terminal de la NeuN recombinante de ratón marcada con GST.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la NeuN en neuronas embrionarias de hipocampo de rata E18 cultivadas.
Análisis de inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó neuronas NeuN positivas en cortes de tejido cerebral humano (cerebelo y corteza cerebral) y de ratón (hipocampo).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo causó inmunotinción de neuronas fijadas con paraformaldehído al 4 % aisladas de cerebro de caracol (Nikolić, L., et al. (2013). J. Exp. Biol. 216(Pt 18):3531-3541.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: lotes representativos detectaron neuronas NeuN-positivas en cortes cerebrales congelados de ratones perfundidos con paraformaldehído al 4 % (Cherry, J.D., et al. (2015). J. Neuroinflammation. 12:203; Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013). PLoS One. 8(11):e81744).
Análisis mediante inmunofluorescencia: lotes representativos detectaron neuronas NeuN positivas en cortes de tejido cerebral humano con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fijados en formol e incluidos en parafina (Fratta, P., et al. (2015). Neurobiol. Aging. 36(1):546.e1-7).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó neuronas NeuN-positivas en cortes de tejido cerebral de rata (MendonçA, M.C., et al. (2013). Toxins. 5(12):2572-2588).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la NeuN en lisados de tejido cerebral de ratón y rata (Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Este anticuerpo policlonal de conejo está disponible también como conjugados Alexa Fluor 488 (ABN78A4), biotina (ABN78B) y Cy3 (ABN78C3) para aplicaciones de inmunocitoquímica, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NeuN (conejo), nº de ref. ABN78, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico que se dirige a la NeuN y se ha probado en inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica e inmunoelectrotransferencia (Western Blotting).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en extracto nuclear de cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,2 µg/ml de este anticuerpo detectó la NeuN en 10 µg /ml de extracto nuclear de cerebro de ratón.
Target description
~ 48/42 kDa observados. 33,87/35,12 kDa (isoforma humana 1/2), 40,61/39,05/35,64/34,07/35,63 kDa (isoforma de ratón 1/2/3/4/5), 40,59 kDa (rata; UniProt D4A2H6), 34,05 kDa (rata; UniProt A0A0G2K2J4) calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto nuclear de cerebro de ratón
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Mizielinska, S; Lashley, T; Norona, FE; Clayton, EL; Ridler, CE; Fratta, P; Isaacs, AM
Acta neuropathologica null
Jeong-Hwi Cho et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 2949-2956 (2016-03-05)
4-Hydroxy‑3-methoxybenzaldehyde (vanillin) and 4-hydroxybenzyl alcohol (4-HBA) are well‑known phenolic compounds, which possess various therapeutic properties and are widely found in a variety of plants. In the present study, the effects of vanillin and 4‑HBA were first investigated on cell proliferation
Félix Leroy et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-10-15)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the large motoneurons that innervate the fast-contracting muscle fibers (F-type motoneurons) are vulnerable and degenerate in adulthood. In contrast, the small motoneurons that innervate the slow-contracting fibers (S-type motoneurons) are resistant and do not degenerate.
Monique C P Mendonça et al.
Toxins, 5(12), 2572-2588 (2013-12-20)
Apart from its angiogenic and vascular permeation activity, the vascular endothelial growth factor (VEGF) has been also reported as a potent neuronal protector. Newborn rats with low VEGF levels develop neuron degeneration, while high levels induce protective mechanisms in several
Rachel E Bennett et al.
Journal of neurotrauma, 31(19), 1647-1663 (2014-05-07)
The pathological processes that lead to long-term consequences of multiple concussions are unclear. Primary mechanical damage to axons during concussion is likely to contribute to dysfunction. Secondary damage has been hypothesized to be induced or exacerbated by inflammation. The main
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver todo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.