G3893
Anti-proteína gliofibrilar ácida (GFAP) monoclonal antibody produced in mouse
clone G-A-5, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-GFAP
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
species reactivity
rat, human, pig
technique(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 1:400 using rat brain sections (alcohol-fixed)
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
General description
El isotipo se determinó utilizando el kit ImmunoTypeTM (código de producto ISO-1) y mediante un inmunoanálisis de difusión doble utilizando reactivos de isotipado de anticuerpos monoclonales de ratón (código de producto ISO-2).
Los filamentos intermedios, con un diámetro característico de 10 nm, constituyen una clase distintiva de filamentos citoesqueléticos molecularmente heterogéneos definidos por criterios ultraestructurales, inmunológicos y bioquímicos. Los filamentos intermedios difieren significativamente de los otros elementos citoesqueléticos de la célula, a saber, los microtúbulos y los microfilamentos, y son componentes de la mayor parte de las células eucariotas. GFAP (peso molecular de 50 kDa) es la proteína de los filamentos intermedios célula específicos en los astrocitos.
Specificity
Immunogen
Application
El anticuerpo se utilizó como anticuerpo primario en los análisis de inmunocitoquímica:
- de cultivos de EC microvasculares cerebrales primarios para estudiar el efecto de la microglía sobre la barrera hematoencefálica (BHE) y sus constituyentes principales
- para estudiar los efectos de cicatrización de heridas de la metaloproteinasa-2 de la matriz que promueve la recuperación después de lesiones en la médula espinal
- para estudiar la regulación negativa de la proliferación de las células progenitoras neuronales embrionarias por el receptor de tipo Toll 3
Biochem/physiol Actions
Physical form
Storage and Stability
Disclaimer
Optional
antibody
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
DYSMORPHIC FEATURES ASSOCIATED WITH
17q21.31 MICRODELETION SYNDROME
Artículos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.