Key Documents
MAB378
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MAP2A, AP20
ascites fluid, clone AP20, Chemicon®
Sinónimos:
Microtubule Associated Protein 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
General description
La MAP-2 (proteína 2 asociada a microtúbulos) es una de las varias proteínas de elevado peso molecular que desempeña un papel importante en el ensamblaje de los microtúbulos cerebrales. Además de su asociación con los microtúbulos, la MAP-2 se asocia con los neurofilamentos y los filamentos de actina, lo que sugiere que puede guiar la interacción entre los microtúbulos, otros elementos del citoesqueleto y los orgánulos citoplásmicos (Binder, 1984).
La MAP-2 es un marcador estricto para las neuronas. Además, la MAP-2 exhibe especificidad intracelular. En el sistema nervioso central, la MAP-2 está confinada a los cuerpos neuronales y las dendritas. Hay excepciones, sin embargo, donde algunos axones se tiñen con cantidades pequeñas de MAP-2 (Caceres, 1984; Binder, 1986). La MAP-2 se distribuye de manera uniforme a través de la célula cuando se expresa por primera vez en neuronas cultivadas, pero se va ubicando selectivamente a medida que avanza el desarrollo dendrítico (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Specificity
MAP2a y b. No reconoce otras variantes.
Immunogen
MAP2 bovino
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la MAP2A utilizando este anticuerpo anti-MAP2A, AP20 validado para utilizar en IH e WB.
Inmunohistoquímica:
1:50-1:200. AP20 tiñe las dendritas y los cuerpos celulares de las neuronas, pero no las prolongaciones neuronales ni los axones. Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunohistoquímica.
Inmunotransferencia Western:
Perfiles SDS-PAGE: En la SDS-PAGE, la MAP-2 de rata adulta migra como un doblete estrechamente asociado que tiene un peso molecular de aproximadamente 300 kD. Sin embargo, en las primeras etapas del desarrollo cerebral (día posnatal 10 en ratas), la MAP-2 migra como una sola banda que es idéntica a la banda de menor peso molecular del doblete MAP-2 adulto (MAP-2b). Más adelante en el desarrollo (días posnatales 17-18), la movilidad de MAP-2 cambia a la forma del doblete adulto. (En la médula espinal, la conversión a la forma adulta ocurre antes).
Inmunotransferencia Western: se utilizó una dilución 1:500 en un lote anterior.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Neurofilamento y metabolismo neuronal
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados PC12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote permitió detectar MAP 2 en 10 μg de lisados PC12.
Target description
~300 kDa
Linkage
Sustituye a: MAB3418
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón no purificada de líquido ascítico en disolución tampón que contiene azida sódica 15 mM
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Neuronas cultivadas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Changqing Xu et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 11(2), 316-331 (2016-03-20)
In the era of combined antiretroviral therapy (cART), human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is now considered a chronic disease that specifically targets the brain and causes HIV-1-associated neurocognitive disorders (HAND). Endocannabinoids exhibit neuroprotective and anti-inflammatory properties in several central
Morphine and gp120 toxic interactions in striatal neurons are dependent on HIV-1 strain.
Podhaizer, EM; Zou, S; Fitting, S; Samano, KL; El-Hage, N; Knapp, PE; Hauser, KF
Journal of Neuroimmune Pharmacology null
SDF1 reduces interneuron leading process branching through dual regulation of actin and microtubules.
Lysko, DE; Putt, M; Golden, JA
The Journal of Neuroscience null
Carolina González et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(7), 1823-1828 (2016-02-04)
The regulation of the axonal proteome is key to generate and maintain neural function. Fast and slow axoplasmic waves have been known for decades, but alternative mechanisms to control the abundance of axonal proteins based on local synthesis have also
Antoinette Defaux et al.
Journal of neuroinflammation, 6, 15-15 (2009-05-09)
Brain inflammation plays a central role in numerous brain pathologies, including multiple sclerosis (MS). Microglial cells and astrocytes are the effector cells of neuroinflammation. They can be activated also by agents such as interferon-gamma (IFN-gamma) and lipopolysaccharide (LPS). Peroxisome proliferator-associated