Key Documents
MAB377X
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN, clon A60, Alexa Fluor488 conjugado
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Neuron-Specific Nuclear Protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El anticuerpo anti-NeuN (núcleos NEUronales; clon A60) reconoce específicamente la proteína NeuN, específica de las neuronas que se une al ADN, que está presente en la mayor parte de los tipos de células neuronales del SNC y el SNP de todos los vertebrados estudiados. La distribución de la proteína NeuN está aparentemente restringida a los núcleos neuronales, a los cuerpos celulares y algunos procesos neuronales proximales en el cerebro fetal y adulto, aunque algunas neuronas no son reconocidas por el NeuN a todas las edades: las células retinianas INL, las células de Cajal-Retzius, las células de Purkinje, las neuronas del núcleo dentado y olivar inferior, y las células de los ganglios simpáticos son ejemplos (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). La proteína NeuN inmunohistoquímicamente detectable aparece primero en las etapas del desarrollo que se corresponden con la retirada de las neuronas del ciclo celular o con el comienzo de la diferenciación terminal de la neurona (Mullen et al., 1992). La inmunorreactividad aparece en torno a E9.5 en el tubo neuronal de ratón y se extiende por todo el sistema nervioso en desarrollo para E12.5. Una fuerte tinción nuclear sugiere una función proteica reguladora nuclear; sin embargo, en la actualidad no existen pruebas de si el antígeno NeuN tiene alguna función en el citoplasma distal o si simplemente es sintetizada allí antes de ser transportada de vuelta al núcleo. No se han encontrado diferencias entre la proteína aislada de núcleos purificados y la procedente de extractos cerebrales completos mediante inmunotransferencia (Mullen et al., 1992).
Specificity
La proteína nuclear específica de las neuronas de vertebrados denominada NeuN (o Núcleos Neuronales) MAB377X reacciona con la mayor parte de tipos celulares del sistema nervioso de ratones: cerebelo, corteza cerebral, hipocampo, tálamo, médula espinal y neuronas del sistema nervioso periférico, como los ganglios dorsales, los ganglios de la cadena simpática y los ganglios entéricos. La tinción inmunohistoquímica se localiza fundamentalmente en el núcleo de las neuronas con una tinción más clara en el citoplasma. Los pocos tipos de células no reactivas con MAB377 son las células de Purkinje, las células mitrales y los fotorreceptores.
Desde el punto de vista del desarrollo, la inmunorreactividad se observa por primera vez poco después de que las neuronas devengan posmitóticas; no se ha observado tinción en las zonas proliferativas.
El anticuerpo es un excelente marcador para las neuronas en cultivos primarios y en las células P19 estimuladas con ácido retinoico. También es útil para la identificación de neuronas en los trasplantes.
Immunogen
Núcleos celulares purificados de cerebro de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NeuN, clon A60, conjugado con Alexa Fluor488 es un anticuerpo contra el NeuN para utilizar en IH.
Inmunohistoquímica: 1:100 en tejido cerebral de rata (fijado con paraformaldehído) y de ratón (fijado con paraformaldehído, antígeno recuperado).
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Inmunoglobulina purificada conjugada con Alexa Fluor 488. Líquido en tampón fosfato con 15 mg/ml de BSA como estabilizador y azida sódica al 0,1 %.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Conservar durante 6 meses a 2–8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, la mayoría de los tipos de células neuronales de todo el sistema nervioso adulto
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor es una marca registrada de Molecular Probes, Inc.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Gongliang Zhang et al.
Neuropharmacology, 102, 295-303 (2015-12-15)
Visceral hypersensitivity is a common characteristic in patients suffering from irritable bowel syndrome (IBS) and other disorders with visceral pain. Although the pathogenesis of visceral hypersensitivity remains speculative due to the absence of pathological changes, the long-lasting sensitization in neuronal
Non-Gaussian diffusion imaging for enhanced contrast of brain tissue affected by ischemic stroke.
Grinberg, F; Farrher, E; Ciobanu, L; Geffroy, F; Le Bihan, D; Shah, NJ
Testing null
Jing Chen-Roetling et al.
Neuropharmacology, 56(5), 922-928 (2009-04-18)
Hemoglobin breakdown produces an iron-dependent neuronal injury after experimental CNS hemorrhage that may be attenuated by heme oxygenase (HO) inhibitors. The HO enzymes are phosphoproteins that are activated by phosphorylation in vitro. While testing the effect of kinase inhibitors in
The laminar development of direction selectivity in ferret visual cortex.
Clemens, JM; Ritter, NJ; Roy, A; Miller, JM; Van Hooser, SD
The Journal of Neuroscience null
Galina Dvoriantchikova et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(6), 2823-2830 (2012-04-03)
To study the role of neuronal nicotinamide adenine dinucleotide phosphate [NAD(P)H] oxidase-dependent reactive oxygen species (ROS) production in retinal ganglion cell (RGC) death after ischemia. Ischemic injury was induced by unilateral elevation of intraocular pressure via direct corneal cannulation. For