Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
MAB3418
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MAP2, clon AP20
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Microtubule Associated Protein, MAP2A and 2B
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
General description
La MAP-2 (proteína 2 asociada a microtúbulos) es una de las varias proteínas de elevado peso molecular que desempeña un papel importante en el ensamblaje de los microtúbulos en la neurona cerebral. Además de su asociación con los microtúbulos, la MAP-2 se asocia con los neurofilamentos y los filamentos de actina, lo que sugiere que puede guiar la interacción entre microtúbulos, otros elementos del citoesqueleto y los orgánulos citoplásmicos. La MAP-2 es un marcador estricto para las neuronas. Además, la MAP-2 exhibe especificidad intracelular. En el sistema nervioso central, la MAP-2 está confinada a los cuerpos neuronales y las dendritas. Hay excepciones, sin embargo, donde algunos axones se tiñen con cantidades pequeñas de MAP-2. La MAP-2 se distribuye de manera uniforme a través de la célula cuando se expresa por primera vez en neuronas cultivadas, pero se va ubicando selectivamente a medida que avanza el desarrollo dendrítico. (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Specificity
El MAB3418 se une específicamente a la MAP-2.
Se prevé que muestre reacción cruzada con humanos, vacas, pollos, codornices y Xenopus.
Immunogen
Proteína microtubular de cerebro bovino.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-MAP2, clon AP20, detecta el nivel de MAP2 y se ha publicado y validado para utilizar en IH y WB.
Inmunotransferencia Western:
60 ng/ml. En SDS-PAGE, la MAP-2 de rata adulta migra como un doblete estrechamente asociado con un peso molecular de aproximadamente 280-300 kD que representa las isoformas MAP-2A y 2B, pero no la isoforma MAP-2C de 70 kDa. Sin embargo, en las primeras etapas del desarrollo cerebral (día posnatal 10 en ratas), la MAP-2 migra como una sola banda que es idéntica a la banda de menor peso molecular del doblete MAP-2 adulto (MAP-2b). Más adelante en el desarrollo (días posnatales 17-18), la movilidad de MAP-2 cambia a la forma del doblete adulto. (En la médula espinal, la conversión a la forma adulta ocurre antes). Los usuarios deben procesar los geles de SDS-PAGE en un gradiente del 4% al 20%.
Inmunohistoquímica:
5 µg/ml (cortes congelados fijados con PFA al 4 %).
Inmunohistoquímica:
se utilizaron 5 µg/ml de un lote anterior. El anti-MAP-2 se puede utilizar para teñir tejido (cerebro o médula espinal) fijado con paraformaldehído.
El usuario final deberá determinar las concentraciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la MAP2 en 10 μg de lisado de cerebro de rata.
Target description
230 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón de fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azida sódica al 0,1 %, pH 7,6.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200 µl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Control
Células T98G de glioblastoma humano, cerebro, cultivo neuronal.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Qifang Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(2), 522-535 (2012-10-23)
μ-Opioid receptor (MOR) level is directly related to the function of opioid drugs, such as morphine and fentanyl. Although agonist treatment generally does not affect transcription of mor, previous studies suggest that morphine can affect the translation efficiency of MOR
In vivo reversible regulation of dendritic patterning by afferent input in bipolar auditory neurons.
Wang, Y; Rubel, EW
The Journal of Neuroscience null
Two classes of GABAergic neurons in the inferior colliculus.
Ito T, Bishop DC, Oliver DL
The Journal of Neuroscience null
A shared vesicular carrier allows synaptic corelease of GABA and glycine.
Wojcik, SM; Katsurabayashi, S; Guillemin, I; Friauf, E; Rosenmund, C; Brose, N; Rhee, JS
Neuron null
Isoflurane inhibits growth but does not cause cell death in hippocampal neural precursor cells grown in culture.
Sall, JW; Stratmann, G; Leong, J; McKleroy, W; Mason, D; Shenoy, S; Pleasure, SJ; Bickler, PE
Anesthesiology null
Artículos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.