Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
AB5622
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anticuerpo anti-MAP2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2), Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
La proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2) es una proteína citoesquelética neuronal abundante que se une a la tubulina y estabiliza los microtúbulos. (Herzog and Weber, 1978). La MAP2 es esencial para el desarrollo y el mantenimiento de la morfología neuronal (Matus, 1991). En las neuronas, la MAP2 se presenta en tres isoformas principales, la MAP2a y la MAP2b de elevado peso molecular, y la MAP2c de bajo peso molecular, que resultan del empalme alternativo del gen MAP2 (Chung et al., 1996). La isoforma de bajo peso molecular, la MAP2c, se expresa en el cerebro en desarrollo y va disminuyendo durante la maduración cerebral, mientras que la MAP2b de elevado peso molecular se expresa tanto en el cerebro en desarrollo como en el cerebro adulto. La MAP2a aparece sólo después de la maduración cerebral (Tucker, 1990). Todas estas formas se unen a los microtúbulos a través de un dominio cerca del terminal carboxilo que contiene tres o cuatro repeticiones similares de un motivo de 31 aminoácidos (Lewis et al., 1988). La MAP2 junto con las proteínas MAP4 y tau pertenecen a la familia de proteínas termoestables asociadas con los microtúbulos.
Specificity
No se ha determinado la reactividad del anticuerpo anti-MAP2 con otras especies. El anticuerpo anti-MAP2 es específico para la proteína 2 asociada a microtúbulos (MAP2). El anticuerpo reconoce todas las isoformas de la MAP2 (MAP2A, MAP2B, MAP2C y MAP2D). Muestra la mayor inmunorreactividad con HMW-MAP2 (MAP2A y MAP2B).
Immunogen
Proteína asociada a microtúbulos purificada de cerebro de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2) utilizando este anticuerpo anti-proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2) validado para utilizar en ELISA, IC, IH, IH(P) y WB con más de 55 citas en productos.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en neuronas primarias.
Inmunohistoquímica:
dilución 1:1 000 en cortes de tejido fijado en paraformaldehído al 4 %/PBS.
Inmunotransferencia:
se utilizó una dilución 1:2 000 de un lote anterior. Reconoce MAP2A (280-300 kDa, y MAP2B (270-280 kDa), y en menor medida MAP2C (70 kDa) y MAP2D (70-75 kDa).
ELISA:
se utilizó una dilución 1:2 000 o mayor de un lote anterior.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Neurofilamento y metabolismo neuronal
Quality
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción de MAP2 (Nº de ref. AB5622) en cerebelo normal. Tejido pretratado con citrato, pH 6,0. Este lote de anticuerpo se diluyó 1:500, utilizando IHC-Select Detection con HRP-DAB. La inmunorreactividad se observa como una tinción fibroide (marrón) en los microtúbulos.
Tinción óptima con tampón TE, pH 9,0, recuperación de epítopo: cerebelo humano
Target description
Doblete de aprox. 280 kDa (MAP2a y MAP2b) y doblete de aprox. 70 kDa (MAP2c) en SDS-PAGE.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Precipitación con sulfato de amonio
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación/descongelación.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral humano o células T98G de glioblastoma humano
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mitochondrial protection attenuates inflammation-induced impairment of neurogenesis in vitro and in vivo.
Voloboueva, LA; Lee, SW; Emery, JF; Palmer, TD; Giffard, RG
The Journal of Neuroscience null
Neil G Harris et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 69(2), 139-154 (2010-01-20)
We previously reported that pericontusional extracellular chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) are profoundly reduced for 3 weeks after experimental traumatic brain injury, indicating a potential growth-permissive window for plasticity. Here, we investigate the extracellular environment of sprouting neurons after controlled cortical
Chengrui Nan et al.
International journal of molecular medicine, 36(4), 1057-1062 (2015-08-12)
In the present study, human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells (hUMSCs) were investigated for their potential to be induced to differentiate in vitro into neuron-like cells by monosialoteterahexosyl ganglioside (GM1). Mononuclear cells obtained from umbilical cords from women with full-term pregnancies whose babies
Anne M Taylor et al.
Neuron, 66(1), 57-68 (2010-04-20)
The polarized nature of neurons and the size and density of synapses complicates the manipulation and visualization of cell biological processes that control synaptic function. Here we developed a microfluidic local perfusion (microLP) chamber to access and manipulate synaptic regions
Krystyna Bajsarowicz et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 71(5), 449-466 (2012-04-18)
Brain aggregates (BrnAggs) derived from fetal mouse brains contain mature neurons and glial cells. We determined that BrnAggs are consistently infected with Rocky Mountain Laboratory scrapie strain prions and produce increasing levels of the pathogenic form of the prion protein