Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
AB5320
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan 3, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteoglucano sulfato de condroitina NG2, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
General description
El proteoglucano 4 sulfato de condroitina (UniProt: Q00657; también conocido como proteoglucano sulfato de condroitina NG2, antígeno específico tumoral HSN) es codificado por el gen Cspg4 (también conocido como Ng2) (ID del gen: 81651) en rata. El proteoglucano sulfato de condroitina Ng2 es una proteína de membrana de tipo I de un solo paso que desempeña un papel en la proliferación y la migración celulares, y estimula la motilidad de las células endoteliales durante la morfogénesis microvascular. Está presente en las células neuronales y en los tejidos extraneuronales, en especial en el mesénquima en desarrollo. Su nivel de expresión es más elevado en las células inmaduras en proliferación, y disminuye cuando esas células empiezan a diferenciarse. Se encuentra en las superficies de una clase inusual de células gliales dentro del sistema nervioso central en desarrollo y maduro que tienen las propiedades de células precursoras de oligodendrocitos. Es un proteoglucano sulfato de condroitina principal que se produce después de una lesión de la médula espinal y es expresado por los macrófagos y los progenitores de los oligodendrocitos. También se ha comunicado que inhibe el crecimiento axonal y que paraliza el cono de crecimiento durante la regeneración axonal. El proteoglucano sulfato de condroitina NG2 es sintetizado con un péptido señal (aa 1-29), que es escindido posteriormente en la forma madura.(Ref.: Jones, LL et al. (2002). J. Neurosci. 22(7):2792-2803).
Specificity
Proteoglucano sulfato de condroitina NG2. AB5320 identifica el proteoglucano intacto y la proteína nuclear mediante inmunoelectrotransferencia (western blot) y ELISA. Cuando las células precursoras de oligodendrocitos (es decir, células progenitoras O-2A) se tiñen vivas, la tinción aparece como agrupaciones en la superficie celular. Este anticuerpo no tiñe bien los oligodendrocitos diferenciados.
Immunogen
Proteoglucano sulfato de condroitina NG2 de rata purificado por inmunoafinidad.
Application
Categoría investigación
Neurociencia
Detección del proteoglucano sulfato de condroitina NG2 utilizando este anticuerpo anti-proteoglucano sulfato de condroitina NG2 validado para su utilización en ELISA, IC, IH y WB.
Inmunocitoquímica:
Se utilizó una dilución 1:150 - 1:600 de un lote anterior en la IC.
Inmunohistoquímica:
una dilución 1:200 de un lote anterior se utilizó en cortes congelados de cerebro embrionario de ratón utilizando un anticuerpo secundario conjugado con Alexa Fluor. Debe evitarse la sobrefijación de los cortes de tejido. Se recomienda una fijación corta (5-10 minutos) en PFA al 2-4%.
Inmunoprecipitación:
se utilizó una concentración de 2 μg/ml de un lote anterior en la IP.
ELISA:
en el ELISA se utilizó un dilución 1:1 500-1:3 000 de un lote anterior.
Las diluciones de trabajo óptimas y los protocolos deben ser determinados por el usuario final.
Subcategoría investigación
Marcadores neuronales y de la glia
Quality
Evaluado sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados de cerebro de rata
Inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1000 de este lote detectó sulfato de condroitina NG2 en 10 μg de lisados de cerebro de rata.
Target description
270 - 300 kDa
Physical form
Anticuerpo purificado por proteína A, luego colocado sobre una columna de afinidad de fibronectina.
Policlonal de conejo purificado en tampón PBS que contiene acida al 0,02%.
Storage and Stability
Estable durante 6 meses a 2ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrífugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Melanoma, glioma y células endoteliales proliferantes de cerebro humanos, extractos de células gliales B49 de rata o tejido cerebral embrionario de ratón.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
PDGF-C induces maturation of blood vessels in a model of glioblastoma and attenuates the response to anti-VEGF treatment.
di Tomaso, E; London, N; Fuja, D; Logie, J; Tyrrell, JA; Kamoun, W; Munn, LL; Jain, RK
Testing null
SDF-1? induces PDGF-B expression and the differentiation of bone marrow cells into pericytes.
Hamdan, R; Zhou, Z; Kleinerman, ES
Molecular Cancer Research null
Effects of an anti-VEGF-A monoclonal antibody on laser-induced choroidal neovascularization in mice: optimizing methods to quantify vascular changes.
Campa, C; Kasman, I; Ye, W; Lee, WP; Fuh, G; Ferrara, N
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Mitochondrial protection attenuates inflammation-induced impairment of neurogenesis in vitro and in vivo.
Voloboueva, LA; Lee, SW; Emery, JF; Palmer, TD; Giffard, RG
The Journal of Neuroscience null
Aram F Hezel et al.
Cancer research, 72(18), 4840-4845 (2012-07-13)
The TGF-β pathway is under active consideration as a cancer drug target based on its capacity to promote cancer cell invasion and to create a protumorigenic microenvironment. However, the clinical application of TGF-β inhibitors remains uncertain as genetic studies show
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Ver todo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.