Merck
RAD145
radiello Adsorbentes de cartucho
greener alternative
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002
envase
pk of 20
fabricante / nombre comercial
Radiello
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
passive air sampling: suitable
Matriz
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption)
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Los tubos de desorción térmica son reutilizables al menos 50 a 100 veces y reducen el uso de accesorios como viales de transferencia, tapas y puntas de pipeta, por lo que se alinea con la "Prevención de residuos". Además, estos tubos eliminan el uso de disolventes tóxicos como CS2 para extraer los VOC de interés, y por lo tanto se alinean con el principio de "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí para más información.
Información legal
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Cláusula de descargo de responsabilidad
*Nota: este producto no está especificado oficialmente en el método; puede ser adecuado para utilizar en el muestreo de compuestos enumerados en el método*
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ambient Volatile Organic Compound Monitoring by Diffusive Sampling. Compatibility of High Uptake Rate Samplers With Thermal Desorption
Bates, M., et al.
Analyst, 122, 1481-1484 (1997)
A new laboratory test chamber for the determination of diffusive sampler uptake rates
Gonzalez-Flesca, N., Frezier, A.
Atmospheric Environment, 39 (22), 4049-4056 (2005)
Maurizio Caselli et al.
Environmental research, 109(2), 149-157 (2008-12-26)
Mean volatile organic compound (VOC) concentrations in 16 newspaper stands and in two printing shops were monitored for the purpose of quantifying the various VOCs in these areas and to relate the results. In each site halogenated, oxygenated, aliphatic, and
Assessment of uncertainty of benzene measurements by Radiello diffusive sampler
Plaisance, H., et al.
Atmospheric Environment, 42 (10), 2555-2568 (2008)
Mariusz Marć et al.
The Science of the total environment, 481, 35-46 (2014-02-28)
Analysis of literature data published in the last few years leads to the conclusion that in the process of assessment of emission flux of organic compounds emitted from different types of equipment and finishing materials, new types of devices, among
Artículos
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenido relacionado
Frequently Asked Questions - radiello® Products
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.