Saltar a
RAD166
radiello™ Adsorbentes de cartucho
for sampling HF, NO2, and SO2, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
EPA IP-5C, NIOSH 6700, NIOSH 7906
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE impregnated with wet TEA
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling HF, NO2, and SO2
General description
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Disclaimer
*Nota: Este producto no está especificado oficialmente en el método, puede ser adecuado para ser utilizado para los compuestos enumerados en el método*
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAD145RAD130RAD170
description
for sampling HF, NO2, and SO2, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
description
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
description
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
description
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
agency
NIOSH 7906, NIOSH 6700, EPA IP-5C
agency
OSHA 111, 1002, NIOSH 1500, 1501, 2549, EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
agency
EPA TO-14A, TO-15, TO-17, NIOSH 1500, 1501, 2549, OSHA 111, 1002, 1004
agency
NIOSH 6013, OSHA 1008
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE impregnated with wet TEA
matrix
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
matrix
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
matrix
microporous PE coated with zinc acetate
compatibility
for sampling HF, NO2, and SO2
compatibility
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption)
compatibility
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
compatibility
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S)
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.