Key Documents
RAD172
radiello Adsorbentes de cartucho
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling Ozone (O3)
General description
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Monitoring of tropospheric ozone in the ambient air with passive samplers
Alejo, D., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 383-387 (2011)
Surface ozone mixing ratio increase with altitude in a transect in the Catalan Pyrenees
Ribas, A., et al.
Atmospheric Environment, 40 (38), 7308-7315 (2006)
H Plaisance et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 148(1), 1-9 (2007-01-30)
The 8-h ozone radial diffusive sampler was evaluated according to the CEN protocol for the validation of diffusive samplers. All the parameters regarding the sampler characteristics were found to be consistent with the requirements of this protocol apart from the
Artículos
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenido relacionado
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.