Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
radiello
™
Adsorbentes de cartucho
Products
Sostenibilidad
Característica
Fabricante
Agencia
Aplicación
Tamaño del envase
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-11 of 11
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
RAD130
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling BTEX and VOCs (CS
2
Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD170
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling Hydrogen Sulfide (H
2
S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD165
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL
®
, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD166
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling HF, NO
2
, and SO
2
, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD168
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling Ammonia (NH
3
), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD145
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD172
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling Ozone (O
3
), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD169
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD147
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD141
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
pkg of 20 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
RAD132
radiello
™
Adsorbentes de cartucho,
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20