Documentos
RAD165
radiello Adsorbentes de cartucho
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
agency
EPA TO-11A
OSHA 68, 85, 1007
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling Aldehydes
General description
Un muestreador difusivo radiello consta de 3 partes: el cuerpo difusivo, el tubo adsorbente y la placa de soporte triangular. Para el muestreo de aire personal, puede instalarse un adaptador vertical. El cartucho adsorbente se retira del tubo de almacenamiento de vidrio o plástico y se introduce en el cuerpo difusivo. A continuación, se enrosca en la placa de soporte triangular para colocar el muestreador en su posición de muestreo.
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Application
Un cartucho adsorbente radiello relleno con carbograph 4 junto con adsorbente tipo tubo PerkinElmer® relleno con Tenax® TA puede utilizarse en el muestreo difusivo en un estudio realizado para medir la variación de la tasa de muestreo de cuatro muestreadores diferentes, a saber los muestreadores difusivos GABIE, 3M 3500, PerkinElmer® TA y radiello 145, mientras están siendo expuestos a una baja concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOC) durante un largo periodo (1-14 días).
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Disclaimer
*Nota: Este producto no está especificado oficialmente en el método, puede ser adecuado para ser utilizado para los compuestos enumerados en el método*
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Volatile aldehydes in libraries and archives
Fenech, A., et al.
Atmospheric Environment, 44 (17), 2067-2073 (2010)
Ambient levels and temporal trends of VOCs, including carbonyl compounds, and ozone at Caba?eros National Park border, Spain
Villanueva, F., et al.
Atmospheric Environment, 85, 256-265 (2014)
Artículos
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.