Documentos clave
RAD130
radiello Adsorbentes de cartucho
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
EPA TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002, 1004
envase
pk of 20
fabricante / nombre comercial
Radiello
técnicas
passive air sampling: suitable
Matriz
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
Descripción general
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Información legal
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Cláusula de descargo de responsabilidad
*Nota: este producto no está especificado oficialmente en el método; puede ser adecuado para utilizar en el muestreo de compuestos enumerados en el método*
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile organic compounds in air, Laboratory method using diffusive samplers, solvent desorption and gas chromatograpy
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Aleksander Maria Astel et al.
Water, air, and soil pollution, 224(4), 1503-1503 (2013-04-12)
Normative regulations on benzene in fuels and urban management strategies are expected to improve air quality. The present study deals with the application of self-organizing maps (SOMs) in order to explore the spatiotemporal variations of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
C Minoia et al.
The Science of the total environment, 192(2), 163-182 (1996-12-02)
A study using individual dosimetry to evaluate the daily inhaled dose of sixteen aromatic and aliphatic hydrocarbons in three groups of primary school children, living in three Italian towns with 50,000 inhabitants or less, (Treviglio-Lombardy; Poggibonsi-Tuscany; Valenza-Piedmont) is presented. The
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
Artículos
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenido relacionado
Frequently Asked Questions - radiello® Products
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.