27150-U
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Sinónimos:
PK100 7ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Productos recomendados
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
17 mm × 60 mm
volumen
7 mL
Adaptador
thread for 15-425
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)