27134
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Sinónimos:
PK100 2ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Productos recomendados
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)