27002-U
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Sinónimos:
PK100 7ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Productos recomendados
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
Categorías relacionadas
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)