27072-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Productos recomendados
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
Categorías relacionadas
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)