Documentos
27138
Supelco
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Sinónimos:
PK100 4ML VIAL TRANSPARENTE, TAPÓN DE ROSCA, TAPÓN SÓLIDO CON REVESTIMIENTO DE PTFE
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
Application
Se ha utilizado en decantación de suero para análisis de residuos utilizando GC/MS/MS. También se ha utilizado como cámara de reacción y desarrollo en el examen de la reacción de de la disolución de cloruro oxalilo en dioxano con un metal electropositivo como el Zn y el Mg.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)