27151
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
volumen
7 mL
Adaptador
thread for 15-425
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
NOHAZ - NOHAZ : Non Hazardous Substance
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)