Documentos clave
854190
Supelco
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Descripción general
Los viales con tapón de rosca (4 ml) se utilizan principalmente para inyectar muestras desde un muestreador automático. La aguja del muestreador automático perfora el tapón durante la inyección y retira las alícuotas de muestra requeridas de los viales.
Los viales son adecuados básicamente para inyectar muestras desde un muestreador automático. Están disponibles en varios tamaños, aunque los viales de 2 ml se utilizan con mayor frecuencia. La aguja del muestreador automático perfora el tapón durante la inyección y retira las alícuotas de muestra requeridas de los viales. Los viales de tapa de rosca (volumen 4 ml, vidrio transparente) se utilizan en muchos muestreadores automáticos con una abertura estándar de 8 mm. Las roscas de los viales estándar son 13-425.
Idoneidad
Compatibilidad del muestreador automático:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)