27054
Screw Cap with Hole
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polypropylene hole cap
tamaño
15-425
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
diám. × Al
18 mm × 11.2 mm
Agujero diám.
9 mm
Adaptador
thread for 15-425
compatibilidad
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)