27088-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Amber Glass Screw Vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
21 mm × 70 mm × 12 mm
volumen
15 mL
Adaptador
thread for 18-400
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)