Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
white tan PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
16 mm
diam. × thickness
16 mm × 0.090 in.
compatibility
for use with 15 mL vial, for use with screw cap, 18-400
General description
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, tan PTFE/silicone
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?