Saltar a
M7145
Disolución de aminoácidos no esenciales MEM (x100)
Without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
MEM NEAA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$30.400
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160406
$30.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Utilice el código promocional TXA en el carrito para aplicar un descuento sobre este producto.
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Disolución de aminoácidos no esenciales MEM (x100), without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
General description
El medio esencial mínimo de Eagle (MEM) es un medio de cultivo sintético, compuesto por disoluciones salinas equilibradas, aminoácidos y vitaminas. Estos componentes son esenciales para el crecimiento de las células cultivadas. El MEM podría suplementarse con aminoácidos no esenciales para dar lugar a la disolución de aminoácidos no esenciales MEM. Los aminoácidos no esenciales son: L-alanina, L-asparragina, L-ácido aspártico, L-glicina, L-serina, L-prolina y ácido L-glutámico.
Application
La adición de suplementos de aminoácidos a los medios estimula el crecimiento y prolonga la viabilidad de las células en el cultivo. El suplemento de disolución de aminoácidos no esenciales MEM añade nutrientes y reduce la carga biosintética en las células in vitro.
La disolución de aminoácidos no esenciales MEM se ha utilizado en los medios esenciales mínimos de Dulbecco para el mantenimiento de células de mamíferos.[1] Se ha suplementado en medio preparado para la maduración de ovocitos.
Biochem/physiol Actions
Los estudios sobre cultivo de hibridomas demuestran que la adición de medio esencial mínimo de Eagle (MEM) complementado con un aminoácido no esencial induce una mayor estabilidad de la membrana durante la fase de muerte del cultivo. Esto también produce un aumento de la secreción de anticuerpos durante la fase de muerte y una disminución de la concentración de lactato.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M4526M8042M2279
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. 안녕하세요. Lot. RNBL4088 제품 유통기한 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  2. What is the concentration of Product M7145, MEM Non-essential Amino Acids, 100X solution?
    1 answer
    1. M7145 is a 100X solution of amino acids (Ala, Asn, Asp, Glu, Gly, Pro and Ser). The concentration of each of the seven amino acid at 100X is 10 mM; therefore at 1X, the concentration of each of them is 0.1 mM.
      Please see the component chart for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/334/224/m7145for.pdf
      Helpful?
  3. Can I store Product M7145, MEM Non-essential Amino Acids, 100X solution at -20°C?
    1 answer
    1. Product M7145 is a 100X solution of non-essential amino acids that should be stored at 2-8 °C for maximum stability. If the product is properly stored and handled, we guarantee the product for one year after it is received. We have not tested the stability of the product at -20°C for long term storage, so we do not recommend aliquoting and freezing the product. It is likely that storage at -20°C will cause precipitation of some of the amino acids upon thawing. If precipitation occurs, the product should not be used.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.