L4900
Lonidamine
mitochondrial hexokinase inhibitor
Sinónimos:
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid, Diclondazolic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadena SMILES
OC(=O)c1nn(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-10-6-5-9(12(17)7-10)8-19-13-4-2-1-3-11(13)14(18-19)15(20)21/h1-7H,8H2,(H,20,21)
Clave InChI
WDRYRZXSPDWGEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as an inhibitor of glycolysis to study its effects on the epithelial-mesenchymal transition (EMT) mechanism in cancer stem cells (CSC)
- as mitochondrial permeability transition (MPT)- inducing drug to study its effects on temozolomide-resistant glioblastoma cell line
- as mitochondrial hexokinase inhibitor to measure reactive oxygen species (ROS) in human acute myeloid leukemia cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.