Saltar a
75351
Oligomicina A
≥99% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
MCH 32
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$235.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H74O11
Número CAS:
Peso molecular:
791.06
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-437-3
Beilstein/REAXYS Number:
5702132
MDL number:
$235.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1CCC2OC3(CC[C@@H](C)C(C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)C(OC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C\1)[C@H]2C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15+,21-18+/t25-,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34?,35?,36?,38+,40-,41?,42-,44+,45?/m1/s1
InChI key
MNULEGDCPYONBU-VVXVDZGXSA-N
General description
Estructura química: macrólido
Application
La oligomicina se utilizó para inhibir la síntesis de sacarosa y la translocación de 14C en las hojas de girasol, para estudiar la resistencia a antibióticos y las respuestas de los quimiorreceptores carotídeos al O2 y el CO2 en el gato. Inhibe el crecimiento de Rhodotorula glutinis, Aspergillus niger y otros hongos.
Biochem/physiol Actions
La oligomicina bloquea la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones inhibiendo la ATP sintasa (ATPasa) mitocondrial ligada a la membrana y bloqueando el canal de protones (bomba, subunidad FO).
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Consérvese en un lugar seco. Consérvese en un lugar seco.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
495455R0395P9703
description
≥99% (HPLC)
description
A mixture of A, B, and C isomers.
description
≥95% (HPLC), powder
description
from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 2 mM, DMSO: soluble
solubility
0.1% formic acid in methanol: soluble 1 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oligomicina A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. For how long does the product remain stable once dissolved, aliquoted and stored at -20°C?
    1 answer
    1. Storage of stock solutions at -20°C is stable for 1 month.
      Helpful?
  4. Does this product contain thimerosal or any mercury-containing preservatives?
    1 answer
    1. This is a pure product, not containing any preservative or thimerosal.
      Helpful?
  5. What's it's solubility in dmso
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO, however other Oligomycin products have been found to be soluble at in DMSO at 50 mg/ml.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review