347795
Sodium dichloroacetate
98%
Sinónimos:
Dichloroacetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
impurezas
<2% ethyl alcohol
mp
198 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... PDK1(5163) , PDK2(5164) , PDK3(5165) , PDK4(5166)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.