Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl5H24N9Ru2
Número CAS:
Peso molecular:
529.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ru265, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to dark beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](N)(N)(N)(N)n[Ru](N)(N)(N)(N)Cl
Biochem/physiol Actions
Ru265 is a non-cytotoxic, aqueous soluble nitrido-bridged dinuclear Ru(IV) complex that acts as a selective mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor via a manner distinct from the oxo-bridged Ru360. Ru265 selectively reduces 100 μM histamine-induced mitochondrial [Ca2+] (mCa2+), but not cytosolic [Ca2+] (cCa2+) transient (50 ?M; HeLa) by blocking MCU-mediated mCa2+ uptake at a >10-fold greater potency as Ru360 (IC50 ~2.6 nM vs. 30 nM; HEK293T) without effecting mCa2+ efflux or membrane potential (ΔΨm). Ru265 (50 μM) protects neonatal rat ventricular myocytes from hypoxia/reoxygenation injury by preventing mPTP opening and mCa2+ overload.
Selective mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor that blocks mitochondrial Ca2+ uptake at a >10-fold greater potency as Ru360.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?