I5161
Yodoacetamida
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (NMR)
Formulario
powder
mp
92-95 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.5 M, clear, colorless
idoneidad
suitable for manufacturing use
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Clave InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)