Merck
DTT-RO
Roche
DTT
crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Sinónimos:
DL-Ditiotreitol, 1,4-Ditiotreitol, Ditiotreitol, 1,4-, reactivo de Cleland, treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Reactivo de Cleland
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001)
pkg of 2 g (10197777001)
pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
El 1,4-ditiotreitol se conoce normalmente como reactivo de Cleland. Confiere protección a los grupos tiol y reduce los enlaces disulfuro de los péptidos y las proteínas. Reduce los enlaces disulfuro a grupos sulfhidrilo y se utiliza habitualmente en estudios de receptor para determinar la importancia funcional de los enlaces disulfuro durante la ocupación y la funcionalidad del receptor. También mantiene los monotioles completamente en estado reducido.
Application
El 1,4 ditiotreitol se utiliza in:
  • El aislamiento, la purificación y la caracterización de proteínas y enzimas
  • La medición de las actividades enzimáticas (reactivación de enzimas).
  • La determinación de los grupos disulfuro en proteínas y enzimas
  • La extracción del ADN antes de la amplificación
Un reactivo excelente para el mantenimiento de los grupos SH en estado reducido; reduce cuantitativamente los disulfuros. El DTT reduce de manera eficaz los enlaces disulfuro de las proteínas en tampones de muestra antes de la SDS-PAGE. El DTT puede utilizarse también para reducir el puente disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina con el fin de separar la matriz de un gel de poliacrilamida. El DTT es menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. Normalmente se requiere una concentración de DTT siete veces inferior (100 mM) a la concentración utilizada del 2-mercaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
Specifications
Forma oxidada: <2,5 % (absorbancia a 283 nm)
Sequence
Enantiómeros
Nuestra preparación de DTT es ópticamente inactiva, es decir, es la D,L-DTT.
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Una disolución de DTT en tampón Hepes, pH 7,75, es estable durante una semana a temperaturas comprendidas entre 2 y 8 °C si el recipiente está herméticamente cerrado y la disolución está protegida del oxígeno atmosférico con argón o nitrógeno.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Emanuelle Pascolo et al.
The Journal of biological chemistry, 277(18), 15566-15572 (2002-02-21)
Telomerase, a ribonucleoprotein acting as a reverse transcriptase, has been identified as a target for cancer drug discovery. The synthetic, non-nucleosidic compound, BIBR1532, is a potent and selective telomerase inhibitor capable of inducing senescence in human cancer cells (). In
Synthesis of optically active Cleland's reagent [(-)-1, 4-dithio-L-threitol]
Carmack M and Charles J K
The Journal of Organic Chemistry, 33(5), 2171-2173 (1968)
Frans J L Robberts et al.
Journal of clinical microbiology, 42(4), 1505-1510 (2004-04-09)
Sequence analysis of Pneumocystis jiroveci internal transcribed spacer (ITS) regions has become an important epidemiological tool. The objectives of the present study were to investigate sequence variations in the ITS1-5.8S ribosomal DNA (rDNA)-ITS2 regions; determine the P. jiroveci genotypes present
J Donaldson et al.
British journal of pharmacology, 87(1), 191-199 (1986-01-01)
1,4-Dithiothreitol (DTT; 1 mM, 30 min preincubation) produced a small, non-specific potentiation of spasmogenic activity in longitudinal muscle strips of guinea-pig small intestine. A direct comparison of contractile responses elicited by histamine and a range of H1- and non-H1-receptor agonists