G9284
Guanidine hydrochloride solution
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
Sinónimos:
Aminoformamidine hydrochloride, Guanidinium chloride, Guanidium chloride
Formulario
liquid
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Aplicación
- for protein denaturation
- to homogenize hypothalamus, thalamus, prefrontal cortex, and brainstem samples for total β-amyloid (Aβ) extraction and Aβ42 quantification
- as a chaotropic denaturant to treat human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) samples to study its effects on HIV-1 sensitivity and to assay protein stability
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)