Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4INO
Número CAS:
Peso molecular:
184.96
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
205-630-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
91-94 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (HPLC, area%): ≥ 99
Assay (ex N): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour (2.5 %, water): ≤ 50 APHA
Melting point: >91
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 3
Assay (ex N): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour (2.5 %, water): ≤ 50 APHA
Melting point: >91
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 3
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c