Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
α-Iodoacetamide, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
Quality Segment
description
RTECS - AC4200000
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
cysteine proteases
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases. | description - | description Single use vial of 56 mg | description BioUltra |
| form crystalline solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (NMR) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (NMR) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMF: soluble, methanol: 1:20, water: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?