Saltar a
D0632
DL-Ditiotreitol
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
Sinónimos:
(±)-ditiotreitol, rac-ditiotreitol, ditiotreitol, treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Reactivo de Cleland
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
color
white
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
general analytical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
El ditiotreitol (TDT) es un agente reductor de disulfuros (SH), que se encuentran en las proteínas y en el aminoácido cisteína. Reduce un enlace disulfuro formando un anillo de seis miembros e iniciando un intercambio tiol-disulfuro. Es un reductor casi 7 veces más fuerte que βME, por lo tanto eficiente a concentraciones más bajas.
Application
El TDT se ha utilizado:
  • como uno de los reactivos en la reducción y la alquilación de la αs1-caseína, el alérgeno principal de la leche de vaca.[1]
  • como componente del medio para la desmembranación y reactivación de espermatozoides.[2]
  • para mantener la estabilidad de la enzima ya que el tiol protege eficazmente los sitios activos del biocatalizador.[3]
  • como agente reductor para probar la especificidad de la reacción de la N-etilmaleimida con grupos sulfhidrilo.[4]
  • en el análisis proteómico como en la digestión de proteínas en disolución para espectrometría de masas[5]
  • como componente de tampón para la cuantificación de proteínas, para preparar tampón de lavado, tampón de lisis, tampón de muestras y tampón de elución de proteínas[6][4]
Un reactivo excelente para el mantenimiento de los grupos SH en estado reducido; reduce cuantitativamente los disulfuros. El DTT reduce de manera eficaz los enlaces disulfuro de las proteínas en tampones de muestra antes de la SDS-PAGE. El DTT puede utilizarse también para reducir el puente disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina con el fin de separar la matriz de un gel de poliacrilamida. El DTT es menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. Normalmente se requiere una concentración de DTT siete veces inferior (100 mM) a la concentración utilizada del 2-mercaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
Biochem/physiol Actions
El ditiotreitol (TDT) se aplica ampliamente en la síntesis química de péptidos y preparaciones bioquímicas de tioles proteicos. También se utiliza en estudios químicos de las proteínas, como el plegamiento de proteínas y la actividad enzimática. También actúa como un estabilizador enzimático para detener la modificación del ADN. El DTT interviene específicamente en la reacción de intercambio tiol-disulfuro para reducir por completo los enlaces de disulfuro intramoleculares o intermoleculares en las biomoléculas. Esta reacción provoca la formación de los tioles y el disulfuro cíclico del TDT.[7]
Features and Benefits
  • TDT de gran calidad (HPLC≥98 %), (valoración≥99,0 %)
  • Adecuado para electroforesis, análisis proteómico
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9779D5545D9163
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
general analytical
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Ditiotreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What solvent should you use to dissolve DTT in it? Or can you just use H2O? It is for gel electrophoresis on human serum. D0632 DL-Dithiothreitol
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform, and ether. For gel electrophoresis, a more suitable product would be product D9163. Here is the product data sheet for D9163 which describes solution preparation and use for a gel electrophoresis application: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/917/548/d9163pis.pdf
      Helpful?
  2. Ist eine 1000 mM DTT Lösung in Wasser stabil, wenn man sie einfriert (-20°C)? Ist DTT (5mM D-0632) in einem Pipes-Puffer pH. 7,1 bei 15°C stabil, wenn man die Lösung bei -20°C einfriert?
    1 answer
    1. Stability and storage data for the reconstituted material is unavailable. Generally, a solution of DTT in Hepes buffer, pH 7.75 is stable for one week at 2 to 8 °C if the container is tightly sealed and the solution is protected from atmospheric oxygen by argon or nitrogen. It is recommended to store the solution for one week at 2 to 8 °C as above or to prepare the solution fresh.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. How long can the powder be left out a room temperature?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8°C, but is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  6. What is the shelf life of this product once the stock solution is made up please? 
    1 answer
    1. A solution of DTT in Hepes buffer, pH 7.75 is stable for one week at 2 to 8 °C if the container is tightly sealed and the solution is protected from atmospheric oxygen by argon or nitrogen.