C1345
Catalase from bovine liver
powder, suitable for cell culture, 2,000-5,000 units/mg protein
Sinónimos:
H2O2:H2O2 oxidoreductase
Seleccione un Tamaño
$37.500
Fecha estimada de envío21 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$37.500
Fecha estimada de envío21 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
bovine liver
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
powder
actividad específica
2,000-5,000 units/mg protein
mol peso
tetramer ~250 kDa
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
punto isoeléctrico
5.4
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clave InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
cow ... CAT(280743)
Descripción general
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Aplicación
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Definición de unidad
Nota de preparación
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This procedure may be used for all Catalase products.