Saltar a
S5395
Superóxido dismutasa from bovine erythrocytes
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, suitable for cell culture, lyophilized powder
Sinónimos:
SOD, Superóxido: superóxido oxidorreductasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
15000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$109.000
30000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$169.000
75000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$332.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-943-0
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥3,000 units/mg protein
Biological source:
bovine erythrocytes
$109.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,000 units/mg protein
mol wt
32.5 kDa
packaging
pkg of 15000 units
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.6-10.5
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La superóxido dismutasa de los eritrocitos bovinos es una metaloproteína que desproporciona los radicales aniónicos superóxido. Es una proteína de unión al cobre de 31,5 kDa y muestra un dominio y un pliegue conservados. Es un homodímero con un ion de cobre y de cinc por subunidad y tiene un pliegue en barril β antiparalelo “de llave griega”.
Application
La superóxido dismutasa (SOD) de eritrocitos bovinos se ha utilizado:
  • para medir el radical superóxido utilizando la resonancia de espín electrónico en células endoteliales microvasculares del cerebro humano
  • para medir la producción de superóxido en el ensayo de citocromo C en células mononucleares de sangre periférica
  • como patrón en la caracterización de SOD de huevo de gallina mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y análisis de desorción/ionización mediante láser asistida por matriz (MALDI)
Biochem/physiol Actions
La superóxido dismutasa de los eritrocitos bovinos cataliza la dismutación de los radicales superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Actúa como antioxidante y desempeña un papel fundamental en la defensa de las células contra los efectos tóxicos de los radicales de oxígeno. Compite con el óxido nítrico (NO) por el anión superóxido (que reacciona con el NO para formar peroxinitrito), por tanto la SOD promueve la actividad del NO. También se ha demostrado que la SOD suprime la apoptosis en folículos ováricos de rata cultivados, líneas celulares neuronales y ratones transgénicos.
Analysis Note
For assay method, see McCord, J.M. and Fridovich,I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969).
Other Notes
Una unidad inhibirá la reducción del citocromo c en un 50 % en un sistema acoplado con la xantina oxidasa a pH 7,8 y 25 °C en un volumen de reacción de 3,0 ml. La concentración de xantina oxidasa producirá una ΔA550 inicial de 0,0255 ± 0,005 por minuto.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S7571S9636S7446
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥2,500 units/mg protein
specific activity
≥4,500 units/mg protein
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine
biological source
human erythrocytes
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
32.5 kDa
mol wt
32.5 kDa
mol wt
32.0 kDa
mol wt
32.5 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. I have purchased this item recently. I'd like to test it in a cell culture medium we're developing. I was wondering what buffer I should reconstitute the protein in and whether this buffer would be appropriate for long-term frozen storage?
    1 answer
    1. The buffer recommended to reconstitute this product is 0.1 M potassium phosphate, pH 7.5. The stock solution may be stored at –20 °C. This information is available in the product datasheet.
      Please see the link below to review this, as well as additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/320/129/s5395dat.pdf