Saltar a
A4503
Seroalbúmina bovina
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina es una proteína modelo en varios estudios y está compuesta por 583 aminoácidos. Es una proteína hidrosoluble con un peso molecular de 66,4 kDa. Seis α-hélices forman los tres dominios homólogos de la BSA. Dependiendo del pH, experimenta isomerización conformacional reversible. La estructura nativa de la proteína se vuelve reactiva y flexible al calentarse.
Application
  • La seroalbúmina bovina se ha utilizado en una disolución preparada para el aislamiento de las mitocondrias cardíacas.
  • Se ha utilizado en el tampón de ensayo de citotoxicidad.
  • Se ha utilizado para la inducción de la nefropatía por sobrecarga de proteínas en ratas.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
A menudo denominada fracción V de Cohn, este producto se prepara mediante un método modificado del método de fraccionamiento del etanol en frío de Cohn.
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3912A8022A3803
description
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. The data sheet lists several methods for further purification of BSA after ethanol precipitation but does not say which of these were used for A4503. Is A4503 charcoal treated? The data sheet is the same for other BSA powders (e.g., A2153).
    1 answer
    1. This product is not charcoal treated. The datasheet is a general document for BSA products.
      Helpful?
  2. Is this product biotin-free?
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence of biotin. However, Albumin products prepared by cold ethanol fractionation are expected to be biotin-free.
      Helpful?
  3. Bonjour y a t-il un risque l'altération du produit si la bovin sérum albumine a été conservée pendant 15 heures en dehors du frigo dans une pièce a température ambiante ?
    1 answer
    1. Product A4503 (Bovine Serum Albumin) will not spoil following storage for 15 hours at ambient room temperature.
      Helpful?
  4. can A4503 product be used for primary neuron preparation?
    1 answer
    1. This product has not been evaluated for mammalian cell culture. Please see the datasheet for the recommended applications for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/384/276/a4503dat.pdf
      Helpful?
  5. Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, of US origin?
    1 answer
    1. It is typically from animals born and raised in the US. You may confirm this information by downloading the Certificate of Origin (CofO) for any lot of A4503 from our website. From the product detail page, simply type in the lot number in the box below the words Certificate of Origin, and click GO.
      Helpful?
  6. Do you offer a kit for conjugating ligands to bovine serum albumin (Product A4503)?
    1 answer
    1. Yes. It is our Product No. MBK1.
      Helpful?
  7. Is Product No. A4053, Albumin from bovine serum, sterile? If not, how would recommend sterilizing it?
    1 answer
    1. This product is not necessarily sterile. Solutions of albumin cannot be autoclaved, so in order to sterilize it we would recommend that it be dissolved in the appropriate medium (water, saline or buffered saline), followed by sterile filtration through a low protein-binding membrane.
      Helpful?
  8. Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, tested and found to be protease-free?
    1 answer
    1. No. If you need such a grade, we would recommend Product No. A3059.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, tested and found to be endotoxin-free?
    1 answer
    1. No. If you need such a grade, we would recommend Product No. A8806.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review