Merck
A8806
Seroalbúmina bovina
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.02%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
4.8-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina (BSA) es una proteína sérica hidrosoluble, de 583 aminoácidos de longitud, con un peso molecular calculado de 66 430 Dalton. Seis hélices alfa forman sus tres dominios homólogos. Dependiendo del pH, la seroalbúmina bovina experimenta isomerización conformacional reversible. La estructura nativa de la BSA se vuelve reactiva y flexible al calentarse.
La BSA es una proteína transportadora para muchas biomoléculas, como los ácidos grasos, los aminoácidos y los esteroides. La BSA es también muy utilizada en cultivo celular por sus propiedades transportadoras. También tiene funciones antioxidantes cuando se utiliza en cultivo celular.
Application
La seroalbúmina bovina se ha utilizado en la disolución preparada para digestión de tejidos. Se ha utilizado como un bloqueador en los ensayos de propagación celular.
Dado que la BSA es un transportador bien conocido de ácidos grasos (FA), es importante controlar los ácidos grasos concretos utilizados en las líneas celulares en cultivo para las líneas de cultivo celular que son sensibles a ácidos grasos concretos. La BSA exenta de ácidos grasos es un reactivo muy útil para esos experimentos de cultivo celular al permitir a los investigadores utilizar dicha BSA como un transportador para sus ácidos grasos específicos, específicos para su sistema de cultivo celular. Esto mitiga los posibles riesgos para las células causados por los ácidos grasos que pudieran estar presentes en la BSA exenta de ácidos grasos.
En este producto BSA se han probado específicamente las siguientes propiedades:
  • Ausencia de ácidos grasos / contenido muy bajo de ácidos grasos
  • Baja concentración de endotoxinas
  • Idoneidad para utilizar en cultivo celular
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Probada para su uso en cultivo celular
  • Sin ácidos grasos
  • Poca concentración de endotoxinas
  • Fraccionada con etanol frío
Preparation Note
A menudo denominada fracción V de Cohn, este producto se prepara mediante un método modificado del método de fraccionamiento del etanol en frío de Cohn.
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)