11607
Ácido bórico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
99.5-100.5%
Formulario
powder
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
impurezas
organic substances, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pérdida
≤0.5% loss on drying, 5 h (on silica gel)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 3.3%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol: in accordance
densidad
1.440 g/cm3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
trazas de catión
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?