Saltar a
B6768
Ácido bórico
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$63.200
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$99.700
5 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$380.000
10 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$573.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Concentration:
≥99.5%
Form:
powder
Grade:
Molecular Biology
$63.200
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
powder
concentration
≥99.5%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.49 g/cm3 at 23 °C
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido bórico es un ácido de Lewis monobásico débil (aceptor de pares de electrones), que reacciona reversiblemente con los alcoholes. Se utiliza en productos de higiene dérmica y femenina debido a sus suaves efectos antibacterianos y antifúngicos. El ácido bórico se utiliza como amortiguador en productos oftálmicos. Actúa como un lubricante sólido eficaz debido a su estructura molecular. El ácido bórico encuentra sus aplicaciones en la fabricación de vidrio, como retardante del fuego. El ácido bórico se utiliza en bioquímica en disoluciones tampón. También forma equilibrios complejos en disolución, siendo el ion tetraborato (B4O7 2- ) la especie predominante. Los tampones de borato intervienen en los sistemas de electroforesis discontinua y electroforesis capilar para la separación de proteínas y ácidos nucleicos.
Application
El ácido bórico se ha utilizado:
  • para preparar tampones borato destinados a la cuantificación de aminas primarias en la superficie de nanocápsulas
  • para estudiar sus efectos sobre el cambio epigenético
  • para la estimación de proteínas en pasto de trigo utilizando el método Kjeldahl
Se utiliza para promover las amidaciones de los ácidos carboxílicos y las aminas en cantidades catalíticas. Esta tecnología evita el requisito de preactivación del ácido carboxílico o el uso de reactivos de acoplamiento.
Destilación azeotrópica intensificada: Una estrategia para optimizar la amidación directa
Features and Benefits
  • Ecológico
  • No tóxico 
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
31146B0394B7901
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
electrophoresis grade
concentration
≥99.5%
concentration
-
concentration
>99.5%
concentration
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido bórico
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello, I am working on a tissue clearance project with this product. From the literature review, I noticed the use of 4% (wt/vol) SDS to 400mM borate as a crucial step. In the literature, there are ambiguous references to either borate or boric acid.
    1 answer
    1. The word borate is probably being used to describe a borate buffer. Borate buffers are typically used around pH 9. One could prepare a sodium borate buffer by dissolving this boric acid product in water (to give a solution at approximately pH 5) followed by the addition of sodium hydroxide to bring it up to pH 9. But the more typical approach is to use Sodium tetraborate decahydrate (e.g., Product B9876). Dissolving this Sodium tetraborate decahydrate in water will give a solution that has a pH of approximately 9.3. Then, the Sodium dodecyl sulfate (SDS) could be added to that solution.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How can I find out the expiration date? Lot No : BCCH1940
    1 answer
    1. Expiration information will be on the certificate of analysis. The certificate of analysis can be accessed by clicking on the "COO/COA" tab under the product photo the product detail page or the scrolling down to the documentation section. Here is a copy of lot BCCH1940 COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B6768-BULKBCCH1940.pdf.
      This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services