Merck
1.00162
Ácido bórico
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Sinónimos:
Ácido ortobórico, trihidroxidoboro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-139-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
powder, solid
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.04%
cation traces
As: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido bórico tiene características antimicrobianas y, por consiguiente, se suelen utiliza como conservante en formulaciones farmacéuticas y cosméticos. También se utiliza como amortiguador y ajustador del pH.
Preparation Note
Must be subjected to further processing during the preparation of injectable dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido bórico
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..