31146
Ácido bórico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.440 g/cm3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?