13423
Cloruro de sodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulario
powder or crystals
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurezas
acidity or alkalinity, in accordance
hexacyanoferrate(II), in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.0001% hexacyanoferrate (II)
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.01% Mg and alkaline earth metals (as Ca)
pérdida
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
7
mp
801 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
complies for identity
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?