12849
Copper(II) sulfate pentahydrate
puriss., suitable for, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
Sinónimos:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss.
Ensayo
98.5-100.5% (USP)
Formulario
crystals
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
pérdida
35.0-36.5% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: 4 ppm
idoneidad
passes test for appearance of solution
suitable for
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?