Documentos clave
26289
Jeringa Hamilton® SampleLock
1050SL, volume 50 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
14-815-571
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 86336
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 mL
General description
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Application
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.[1]
Other Notes
OBSERVACIÓN: El conjunto de émbolo para jeringas de muestra con bloqueo no es el mismo que el de otras jeringas de las series 1000 y 1700.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)