E7023
Alcohol etílico puro 200
≥99.45%, for molecular biology, 200 proof, suitable for RNA extraction and DNA extraction
Sinónimos:
Alcohol etílico puro, Alcohol absoluto, Etanol, etanol no desnaturalizado
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Alcohol etílico puro 200, for molecular biology
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Ensayo
≥99.45%
Formulario
liquid
lim. expl.
3.1-27.7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
200 proof
técnicas
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
impurezas
≤0.2% (water)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
densidad
0.789 g/mL at 20 °C
aplicaciones
agriculture
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554) , GLRA1(2741) , GLRA2(2742)
Aplicación
- extracción de ADN y ARN
- hibridación de matrices
- ensayo de sedación con etanol
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).