Documentos clave
26239
SGE Plunger-Protected Syringe
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
About This Item
UNSPSC Code:
42142600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
bevel tip stainless steel needle
needle size
26 ga
description
10F
feature
point style #2
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
SGE 002033
needle L
50 mm
volume
10 μL
General description
Extended protection tube from top of the flange to help prevent plunger bending during injection.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)